Diclorometano, anhidro (max. 0,0010% H2O) ≥99.8% estabilizado
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Estabilización: estabilizado con 2-metil-2-buteno 20 ppm
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83682.230EA 62.3 EUR
83682.230 83682.290
Diclorometano, anhidro (max. 0,0010% H2O) ≥99.8% estabilizado
Diclorometano
Botella con tapón de septum con 6 posiciones de punción
Formula: CH₂Cl₂
Pto. Ebullición: 39,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
IR: 01-2119480404-41
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,8 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Residuo de evaporación Max. 5 ppm
Agua Max. 10 ppm