Percloroetano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hexachloroethane
148540010 148540025 148541000 148540100
ACRO148540010EA 248 EUR
ACRO148540010 ACRO148540025 ACRO148541000 ACRO148540100
Percloroetano 99%
Percloroetano
Formula: C₂Cl₆
MW: 236.74 g/mol
Pto. Ebullición: 189
Pto. de fusión: 184…190 °C
Densidad: 2.091 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000799
Núm. CAS: 67-72-1
EINECS: 200-666-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,04698
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 195 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.2 %