Tetraclorometano, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Carbono tetracloruro, Tetracloruro de carbono, TCT
M-Clarity™ quality level = MQ200
02671-1ML 02671-5ML
02671-1MLEA 37.6 EUR
02671-1ML 02671-5ML
Tetraclorometano, Supelco®
Tetraclorometano
Formula: CCl₄
Pto. Ebullición: 76,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 1,5942 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 56-23-5
EINECS: 200-262-8
UN: 1846
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,01864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=654d70170d29640489b9598785b57872e92c1df0&vid=06606ed5637724de149a11cdb03c11ef06aa115e&prid=web&clid=SAPDAM