Cloroformo 99.9% estabilizado, ECD tested for residue analysis, para análisis de residuos de pesticidas residue <0.0005%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Estabilización: Estabilizado con amileno
326670010 326670025 326670100
ACRO326670010EA 78.1 EUR
ACRO326670010 ACRO326670025 ACRO326670100
Cloroformo 99.9% estabilizado, ECD tested for residue analysis, para análisis de residuos de pesticidas residue <0.0005%
Cloroformo
Formula: CHCl₃
Pto. Ebullición: 61 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 1,48 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000826
Núm. CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
IR: 05-2114614906-45
Índice Merck: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.0035 to 0.005 %w/w Amylene
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (HCl) ≤0.001 %