Cloroformo 99.8% estabilizado para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Triclorometano
Estabilización: estabilizado con etanol
404635000 404630025
ACRO404635000EA 67.4 EUR
ACRO404635000 ACRO404630025
Cloroformo 99.8% estabilizado para espectroscopia
Cloroformo
Formula: CHCl₃
Pto. Ebullición: 61 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 1,48 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000826
Núm. CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
IR: 05-2114614906-45
Índice Merck: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.75 % (Excluding stabilizer)
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.5 to 1.0 % ethanol
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acetone and aldehyde ≤0.005 %