Cloroformo ≥99% estabilizado ethanol-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
Estabilizado con amileno
Stabilized with ca 50 ppm amylene
Purity: 99+%
CAS No.: 67-66-3
Molecular Formula: CHCl3
Formula Weight: 119.38
Refractive Index: 1.4460
Odour: Characteristic
Boiling Point: 60.5-61.5°
Beilstein Reference: 1731042
Merck Reference: 14,2141
UN No.: 1888
MDL No.: MFCD00000826
Formula:
CHCl₃ Pto. Ebullición: 60,5…61.5 °C Pto. de fusión: –63 °C Densidad: 1,492 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000826 Núm. CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III IR: 05-2114614906-45 Índice Merck: 14,2141 |