Cloroformo, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Triclorometano
7386.2500EA 203.13 EUR
7386.2500 7386.1000 7386.9025
Cloroformo, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Cloroformo
Formula: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Pto. Ebullición: 61.7
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000826
Núm. CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
IR: 05-2114614906-45
Índice Merck: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Acetone and Aldehyde (as (CH3)2CO) max. 0.005 %
Acid and Chloride passes test
Density (g/ml) at 25°C 1.467 - 1.474
Free Chlorine passes test
Preservative (C2H5OH) about 0.75%
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1
Additional Specification(s):
Assay (by GC) min. 99 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.001 %