Cloroformo ≥99.8% (by GC, corrected for water content) estabilizado, ULTRA RESI-ANALYZED® para análisis de residuos de orgánicas, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Peligro
|
Sinónimos:
Triclorometano
Estabilización:
~0.75% estabilizado con etanol
Packaged under inert gas.
9257-03EA
376.78
EUR
9257-03
9257-02
Cloroformo ≥99.8% (by GC, corrected for water content) estabilizado, ULTRA RESI-ANALYZED® para análisis de residuos de orgánicas, J.T.Baker®
Cloroformo
Formula:
CHCl₃ MW: 119.38 g/mol Pto. Ebullición: 61.7 Pto. de fusión: –63 °C Densidad: 1.4832 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000826 Núm. CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1 III IR: 05-2114614906-45 Índice Merck: 13,02160 |
|
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Trace Organic Residues - FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤10 |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) | ≤10 |
Assay (CHCl₃) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water) | ≥99.8 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Color (APHA) | ≤10 |
Residue after Evaporation | ≤2.0 ppm |
Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
Titrable Acid (µeq/g) | ≤0.5 |
Water (by KF, coulometric) | ≤0.05 % |