Cloroformo para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Triclorometano
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02442.1000 1.02442.2500
1.02442.1000EA 112 EUR
1.02442.1000 1.02442.2500
Cloroformo para análisis, Supelco®
Cloroformo
Formula: CHCl₃
Pto. Ebullición: 61,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000826
Núm. CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
IR: 05-2114614906-45
Índice Merck: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM