Cloroformo ≥99.8% estabilizado, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Triclorometano
Estabilización: 20 ppm estabilizado con 2-metil-2-buteno
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83626.320EA 215 EUR
83626.320 83626.290
Cloroformo ≥99.8% estabilizado, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Cloroformo
Formula: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Pto. Ebullición: 61.7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000826
Núm. CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
IR: 01-2119486657-20
Índice Merck: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (GC) Min. 99,80 %
Agua Max. 0,0500 %
Residuo no volátil Max. 0,001 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Alcalinidad Max. 0,0002 meq/g
Transmitancia (250 nm) Min. 50,0 %
Transmitancia (260 nm) Min. 84,00 %
Transmitancia (280 nm) Min. 95,0 %
Transmitancia (300 nm) Min. 98,0 %
Conforme a BDH 15283 Pasa test