Cloroformo ≥99.8% estabilizado, CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Triclorometano
Estabilización: ~1% estabilizado con etanol
25669-1L 25669-2.5L 25669-6X1L
25669-1LEA 88.3 EUR
25669-1L 25669-2.5L 25669-6X1L
Cloroformo ≥99.8% estabilizado, CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, Riedel-de Haën™
Cloroformo
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Beilstein Number: 1731042
Formula: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Pto. Ebullición: 62 °C
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: No se inflama
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000826
Núm. CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
IR: 05-2114614906-45
Índice Merck: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay GC (Product + Ethanol) Min. 99.8 %
Vapor Density 4.1 (vs air)
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Refractive index (n 20/D) 1.444 - 1.446
Suitability for residue analysis Max. 25 ng/l
Contains ~1% ethanol as stabilizer
Vapor Pressure 160 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.445 (lit.)