1,3-Dicloroacetona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
173630250 173630500 173632500
ACRO173630250EA 47.2 EUR
ACRO173630250 ACRO173630500 ACRO173632500
1,3-Dicloroacetona 99%
1,3-Dicloroacetona
Formula: ClH₂CC(O)CH₂Cl
MW: 126.97 g/mol
Pto. Ebullición: 173
Pto. de fusión: 38…42 °C
Densidad: 1.383 g/cm³
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000937
Núm. CAS: 534-07-6
EINECS: 208-585-6
UN: 2649
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,03077
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %