1,3-Dicloroacetona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14149.14
A14149.22
A14149.36
A14149.14EA
42.3
EUR
A14149.14
A14149.22
A14149.36
1,3-Dicloroacetona 96%
1,3-Dicloroacetona
Purity: 96%
CAS No.: 534-07-6
Molecular Formula: C3H4Cl2O
Formula Weight: 126.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Pungent
pH: 4.2
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 605456
Merck Reference: 14,3052
UN No.: 2649
MDL No.: MFCD00000937
Formula:
ClH₂CC(O)CH₂Cl Pto. Ebullición: 172…173 °C Pto. de fusión: 40…44 °C Densidad: 1,383 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000937 Núm. CAS: 534-07-6 EINECS: 208-585-6 UN: 2649 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,3052 |