5-Cloro-2-pentanona 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloropentan-2-one
388291000 388290250
ACRO388291000EA 154 EUR
ACRO388291000 ACRO388290250
5-Cloro-2-pentanona 90%
5-Cloro-2-pentanona
Formula: C₅H₉ClO
MW: 120.58 g/mol
Pto. Ebullición: 172…175 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 1.053 g/cm³
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001008
Núm. CAS: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN: 1224
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to black Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %