5-Cloro-2-pentanona ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloropentan-2-one
A10269.14 A10269.22 A10269.36
A10269.14EA 39.8 EUR
A10269.14 A10269.22 A10269.36
5-Cloro-2-pentanona ≥94%
5-Cloro-2-pentanona
Purity: 94% CAS No.: 5891-21-4 Molecular Formula: C5H9ClO Formula Weight: 120.58 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4380 Boiling Point: 63-64°/12mm Beilstein Reference: 1098490 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00001008
Formula: C₅H₉ClO
MW: 120.58 g/mol
Pto. Ebullición: 63…64 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 1.053
Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001008
Núm. CAS: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN: 1224
ADR: 3 III