Cloroacetona estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
8.02603.0005EA 48.7 EUR
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
Cloroacetona estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloroacetona
Formula: C₃H₅ClO
Pto. Ebullición: 120 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000936
Núm. CAS: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN: 1695
ADR: 6.1 (3, 8),I
Índice Merck: 13,02131