Ácido tricloroacético (cristalizable) ≥99% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
22156.18
22156.30
22156.A1
22156.18EA
58.1
EUR
22156.18
22156.30
22156.A1
Ácido tricloroacético (cristalizable) ≥99% ACS
Ácido tricloroacético (cristalizable)
Purity: 99%
CAS No.: 76-03-9
Molecular Formula: CCl3CO2H
Formula Weight: 163.39
Physical Form: Crystalline
Density: 1.629
pH:
Protein precipitation reagent
Formula:
Cl₃CCOOH Pto. Ebullición: 196 °C Pto. de fusión: 54…58 °C Densidad: 1,629 Pto. de inflamación: 113 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004177 Núm. CAS: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 UN: 1839 ADR: 8,II Índice Merck: 14,9627 |