Ácido tricloroacético (cristalizable), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
0344.0250EA 70.32 EUR
0344.0250 0344.1000
Ácido tricloroacético (cristalizable), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ácido tricloroacético (cristalizable)
Formula: Cl₃CCOOH
Pto. Ebullición: 196 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004177
Núm. CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
Índice Merck: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Clarity of Solution passes test
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrate (NO3) max. 0.002 %
Residue after Ignition max. 0.02 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Sulfate (SO4) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Phosphate (PO4) max. 5