Ácido tricloroacético (cristalizable) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: TCA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22342.0250 8.22342.1000
8.22342.0250EA 58.6 EUR
8.22342.0250 8.22342.1000
Ácido tricloroacético (cristalizable) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido tricloroacético (cristalizable)
Formula: Cl₃CCOOH
Pto. Ebullición: 196 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004177
Núm. CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM