Ácido tricloroacético (cristalizable) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: TCA
20734.295EA 236 EUR
20734.295 20734.460
Ácido tricloroacético (cristalizable) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Ácido tricloroacético (cristalizable)
Formula: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Pto. Ebullición: 196
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004177
Núm. CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Melting point 55 - 59 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %