Ácido tricloroacético (cristalizable) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: TCA
20742.180EA 67.7 EUR
20742.180 20742.236 20742.293
Ácido tricloroacético (cristalizable) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Ácido tricloroacético (cristalizable)
Formula: Cl₃CCOOH
Pto. Ebullición: 196 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004177
Núm. CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
Clarity of solution Passes test ACS
IR Spectrum Passes test
Substances coloured by H2SO4 Passes test
Melting point Min. 57 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.03 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test