1-Cloro-6-iodohexano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L05198.09
L05198.18
L05198.09EA
103
EUR
L05198.09
L05198.18
1-Cloro-6-iodohexano ≥97%
1-Cloro-6-iodohexano
Purity: 97%
CAS No.: 34683-73-3
Molecular Formula: Cl(CH2)6I
Formula Weight: 246.52
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Refractive Index: 1.5250
Beilstein Reference: 1732408
MDL No.: MFCD00039417
Formula:
C₆H₁₂ClI |
Número MDL:
MFCD00039417 Núm. CAS: 34683-73-3 EINECS: 252-144-0 |