2-(2-Cloroetoxi)etanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
172260500 172262500
ACRO172260500EA 56.3 EUR
ACRO172260500 ACRO172262500
2-(2-Cloroetoxi)etanol 99%
2-(2-Cloroetoxi)etanol
Formula: C₄H₉ClO₂
MW: 124.57 g/mol
Pto. Ebullición: 79
Densidad: 1.18 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Número MDL: MFCD00002870
Núm. CAS: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
UN: 3334
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4519 to 1.4539 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA