2-(2-Cloroetoxi)etanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13074.18
A13074.0B
A13074.30
A13074.18EA
46.1
EUR
A13074.18
A13074.0B
A13074.30
2-(2-Cloroetoxi)etanol ≥99%
2-(2-Cloroetoxi)etanol
Purity: 99%
CAS No.: 628-89-7
Molecular Formula: C4H9ClO2
Formula Weight: 124.57
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4535
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 506015
MDL No.: MFCD00002870
Formula:
C₄H₉ClO₂ MW: 124.57 g/mol Pto. Ebullición: 185 °C Densidad: 1.180 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002870 Núm. CAS: 628-89-7 EINECS: 211-059-9 UN: 3334 ADR: 9 |