1-Cloro-2,2-dimetoxietano 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
108500010 108502500
ACRO108500010EA 135 EUR
ACRO108500010 ACRO108502500
1-Cloro-2,2-dimetoxietano 97%
1-Cloro-2,2-dimetoxietano
Formula: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Pto. Ebullición: 128 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –73 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000948
Núm. CAS: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %