1-Cloro-2,2-dimetoxietano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
B25049.22 B25049.36
B25049.22EA 30.1 EUR
B25049.22 B25049.36
1-Cloro-2,2-dimetoxietano ≥97%
1-Cloro-2,2-dimetoxietano
Formula: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Pto. Ebullición: 128…130 °C
Pto. de fusión: < –73 °C
Densidad: 1,094
Pto. de inflamación: 28 °C (82 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000948
Núm. CAS: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
UN: 1993
ADR: 3,III