1,3-Dicloro-2-propanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
180180010 180182500
ACRO180180010EA 124 EUR
ACRO180180010 ACRO180182500
1,3-Dicloro-2-propanol 99%
1,3-Dicloro-2-propanol
Formula: ClH₂CCHOHCH₂Cl
Pto. Ebullición: 174 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1,351 g/cm³
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000951
Núm. CAS: 96-23-1
EINECS: 202-491-9
UN: 2750
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,03100
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Acidity (HCl) ≤0.1 %