1,3-Dicloro-2-propanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A16003.30
A16003.0B
A16003.30EA
51.9
EUR
A16003.30
A16003.0B
1,3-Dicloro-2-propanol ≥98%
1,3-Dicloro-2-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 96-23-1
Molecular Formula: C3H6Cl2O
Formula Weight: 128.99
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4830
Melting Point: -4°
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1732063
Merck Reference: 14,3074
UN No.: 2750
MDL No.: MFCD00000951
Formula:
ClH₂CCHOHCH₂Cl Pto. Ebullición: 174…176 °C Pto. de fusión: –4 °C Densidad: 1,366 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000951 Núm. CAS: 96-23-1 EINECS: 202-491-9 UN: 2750 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,3074 |