2,2,2-Tricloroetanol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
139441000 139445000
ACRO139441000EA 55.5 EUR
ACRO139441000 ACRO139445000
2,2,2-Tricloroetanol 99%
2,2,2-Tricloroetanol
Formula: C₂H₃Cl₃O
MW: 149,4 g/mol
Pto. Ebullición: 151 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 17,8 °C
Densidad: 1,55 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004677
Núm. CAS: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09786
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %