2,2,2-Tricloroetanol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
L08163.22 L08163.36 L08163.06 L08163.14
L08163.22EA 51.1 EUR
L08163.22 L08163.36 L08163.06 L08163.14
2,2,2-Tricloroetanol ≥99%
2,2,2-Tricloroetanol
Purity: 99% CAS No.: 115-20-8 Molecular Formula: Cl3CCH2OH Formula Weight: 149.40 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4895 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 151-153° Beilstein Reference: 1697495 Merck Reference: 14,9638 MDL No.: MFCD00004677
Formula: C₂H₃Cl₃O
MW: 149,4 g/mol
Pto. Ebullición: 151…153 °C
Pto. de fusión: 17…18 °C
Densidad: 1,560
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004677
Núm. CAS: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,9638