2,3-Dicloro-1-propanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
365090050
365090250
ACRO365090050EA
53.9
EUR
ACRO365090050
ACRO365090250
2,3-Dicloro-1-propanol 97%
2,3-Dicloro-1-propanol
Formula:
C₃H₆Cl₂O Pto. Ebullición: 182 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 1,35 g/cm³ Pto. de inflamación: 93 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00040446 Núm. CAS: 616-23-9 EINECS: 210-470-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |