2,3-Dicloro-1-propanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A18444.06
A18444.14
A18444.06EA
56.2
EUR
A18444.06
A18444.14
2,3-Dicloro-1-propanol ≥97%
2,3-Dicloro-1-propanol
Purity: 97+%
CAS No.: 616-23-9
Molecular Formula: ClCH2CHClCH2OH
Formula Weight: 128.99
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4850
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 1732060
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040446
Formula:
C₃H₆Cl₂O Pto. Ebullición: 182 °C Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 1,361 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040446 Núm. CAS: 616-23-9 EINECS: 210-470-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |