2-Cloroetanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00945.0100 8.00945.0500 8.00945.1000
8.00945.0100EA 63.3 EUR
8.00945.0100 8.00945.0500 8.00945.1000
2-Cloroetanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Cloroetanol
Formula: C₂H₅ClO
Pto. Ebullición: 130 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –67,5 °C
Densidad: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002829
Núm. CAS: 107-07-3
EINECS: 203-459-7
UN: 1135
ADR: 6.1 (3),I
Índice Merck: 13,03827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc57bebe2a8f53f764f04b461381ad42f6a6ca25&vid=3ad06d572c9bb20f43b1ca3475a16af59ab03b0b&prid=web&clid=SAPDAM