3-Cloro-1-propanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 627-30-5
Molecular Formula: ClCH2CH2CH2OH
Formula Weight: 94.54
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4450
Odour: Pleasant
pH: 3-4
Melting Point: -20°
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 773655
UN No.: 2849
MDL No.: MFCD00002943
Formula:
C₃H₇ClO Pto. Ebullición: 160…162 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 1,131 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002943 Núm. CAS: 627-30-5 EINECS: 210-992-9 UN: 2849 ADR: 6.1,III |