4-Cloro-1-butanol 85% balance THF and HCl
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chlorobutan-1-ol
356310100 356311000 356315000
ACRO356310100EA 39 EUR
ACRO356310100 ACRO356311000 ACRO356315000
4-Cloro-1-butanol 85% balance THF and HCl
4-Cloro-1-butanol
Formula: C₄H₉ClO
MW: 108.57 g/mol
Pto. Ebullición: 58…60 °C (3 mmHg)
Densidad: 1.089 g/cm³
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002967
Núm. CAS: 928-51-8
EINECS: 213-175-5
UN: 2924
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %