4-Cloro-1-butanol tech. 85%, technical
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Chlorobutan-1-ol
L04042.18
L04042.30
L04042.18EA
78.2
EUR
L04042.18
L04042.30
4-Cloro-1-butanol tech. 85%, technical
4-Cloro-1-butanol
Purity: 85%
CAS No.: 928-51-8
Molecular Formula: C4H9ClO
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.4570
Boiling Point: 50-52°/1mm
Beilstein Reference: 1731408
MDL No.: MFCD00002967
Formula:
C₄H₉ClO MW: 108.57 g/mol Pto. Ebullición: 50…52 °C (1 mmHg) Densidad: 1.089 Pto. de inflamación: 36 °C (97 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002967 Núm. CAS: 928-51-8 EINECS: 213-175-5 UN: 2924 ADR: 3 III |