5-Cloro-1-pentanol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Chloropentan-1-ol
L12088.09
L12088.18
L12088.09EA
99.7
EUR
L12088.09
L12088.18
5-Cloro-1-pentanol 95%
5-Cloro-1-pentanol
Purity: 95%
CAS No.: 5259-98-3
Molecular Formula: Cl(CH2)5OH
Formula Weight: 122.60
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 102-103°/8mm
MDL No.: MFCD00039556
Formula:
C₅H₁₁ClO MW: 122.59 g/mol Pto. Ebullición: 102…103 °C (8 mmHg) Densidad: 1.060 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039556 Núm. CAS: 5259-98-3 EINECS: 226-067-8 |