5-Cloro-1-pentanol ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chloropentan-1-ol
C0815-25ML C0815-5ML
TCIAC0815-25MLEA 109 EUR
TCIAC0815-25ML TCIAC0815-5ML
5-Cloro-1-pentanol ≥90.0% (por GC)
5-Cloro-1-pentanol
Formula: C₅H₁₁ClO
MW: 122.59 g/mol
Pto. Ebullición: 99°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039556
Núm. CAS: 5259-98-3
EINECS: 226-067-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=326636a0e1e0a7467ca21fff08ec5617b94337c0&vid=d0cd179c96ba8bb4ed372b7ea1793dbff2588e36&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %