6-Cloro-1-hexanol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
109280250 109281000 109285000
ACRO109280250EA 67.8 EUR
ACRO109280250 ACRO109281000 ACRO109285000
6-Cloro-1-hexanol 95%
6-Cloro-1-hexanol
Formula: C₆H₁₃ClO
MW: 136,62 g/mol
Pto. Ebullición: 108…112 °C (14 mmHg)
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002984
Núm. CAS: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4547 to 1.4567 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %