6-Cloro-1-hexanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14582.14
A14582.22
A14582.36
A14582.14EA
65
EUR
A14582.14
A14582.22
A14582.36
6-Cloro-1-hexanol ≥97%
6-Cloro-1-hexanol
Purity: 97%
CAS No.: 2009-83-8
Molecular Formula: Cl(CH2)6OH
Formula Weight: 136.62
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 109-111°/14mm
Beilstein Reference: 1697307
MDL No.: MFCD00002984
Formula:
C₆H₁₃ClO Pto. Ebullición: 109…111 °C (14 mmHg) Densidad: 1,027 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002984 Núm. CAS: 2009-83-8 EINECS: 217-925-2 |