8-Cloro-1-octanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H28417.AC H28417.AA
H28417.ACEA 142 EUR
H28417.AC H28417.AA
8-Cloro-1-octanol ≥98%
8-Cloro-1-octanol
Purity: 98% CAS No.: 23144-52-7 Molecular Formula: Cl(CH2)8OH Formula Weight: 164.67 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.458 Boiling Point: 129-130/11mm MDL No.: MFCD00040005
Formula: C₈H₁₇ClO
Pto. Ebullición: 129…130 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 0,976
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040005
Núm. CAS: 23144-52-7
EINECS: 245-451-6