1,1,1-Trifluoroacetona 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
139740250 139741000 139745000
ACRO139740250EA 134 EUR
ACRO139740250 ACRO139741000 ACRO139745000
1,1,1-Trifluoroacetona 98+%
1,1,1-Trifluoroacetona
Formula: C₃H₃F₃O
Pto. Ebullición: 22 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 1,25 g/cm³
Pto. de inflamación: –30 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000423
Núm. CAS: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN: 2924
ADR: 3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %