Fluoroacetona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
151780010 151780050
ACRO151780010EA 93.2 EUR
ACRO151780010 ACRO151780050
Fluoroacetona 97%
Fluoroacetona
Formula: C₃H₅FO
MW: 76,07 g/mol
Pto. Ebullición: 75 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,054 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000451
Núm. CAS: 430-51-3
EINECS: 207-064-0
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %