1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetilacetona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanodiona
218530050 218530250 218531000
ACRO218530050EA 66.6 EUR
ACRO218530050 ACRO218530250 ACRO218531000
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetilacetona 99%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetilacetona
Formula: C₅H₂F₆O₂
MW: 208,06 g/mol
Pto. Ebullición: 70…71 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,47 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000426
Núm. CAS: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %