1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetilacetona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanodiona
L01693.06
L01693.22
L01693.06EA
63.8
EUR
L01693.06
L01693.22
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetilacetona ≥98%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetilacetona
Purity: 98+%
CAS No.: 1522-22-1
Molecular Formula: C5H2F6O2
Formula Weight: 208.06
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.3340
Boiling Point: 69-71°
Beilstein Reference: 1790138
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000426
Formula:
C₅H₂F₆O₂ MW: 208,06 g/mol Pto. Ebullición: 69…71 °C Densidad: 1,486 Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000426 Núm. CAS: 1522-22-1 EINECS: 216-191-0 UN: 2920 ADR: 8,II |