1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
A14682.06
A14682.14
A14682.22
A14682.06EA
41.7
EUR
A14682.06
A14682.14
A14682.22
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanodiona ≥98%
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanodiona
Purity: 98%
CAS No.: 367-57-7
Molecular Formula: CF3COCH2COCH3
Formula Weight: 154.09
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3890
Boiling Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1705177
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00000427
Formula:
C₅H₅F₃O₂ Pto. Ebullición: 105…107 °C Densidad: 1,274 Pto. de inflamación: 26 °C (79 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000427 Núm. CAS: 367-57-7 EINECS: 206-698-5 UN: 1224 ADR: 3,III |