Ácido trifluoroacético ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.5+%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: C2HF3O2
Formula Weight: 114.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.480
Refractive Index: 1.2840
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -15°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Formula:
C₂HF₃O₂ Pto. Ebullición: 72…73 °C Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 1,480 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004169 Núm. CAS: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Índice Merck: 14,9681 |