Ácido trifluoroacético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
TFA
A12198.22
A12198.36
A12198.0E
A12198.A9
A12198.C4
A12198.22EA
54.9
EUR
A12198.22
A12198.36
A12198.0E
A12198.A9
A12198.C4
Ácido trifluoroacético ≥99%
Ácido trifluoroacético
Purity: 99%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: CF3CO2H
Formula Weight: 114.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.480
Refractive Index: 1.2840
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Pungent
Melting Point: -15°
Boiling Point: 72-73°
Solubility: Miscible with ether, acetone, ethanol, benzene, hexane, CCl4
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Solvent, catalyst, strong non-oxidizing acid
Formula:
C₂HF₃O₂ MW: 114.02 g/mol Pto. Ebullición: 72…73 °C Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 1.480 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004169 Núm. CAS: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8 I Índice Merck: 14,9681 |