Ácido trifluoroacético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
TFA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08260.9025
8.08260.0026
8.08260.0101
8.08260.1001
8.08260.2501
8.08260.0501
8.08260.9025EA
1740
EUR
8.08260.9025
8.08260.0026
8.08260.0101
8.08260.1001
8.08260.2501
8.08260.0501
Ácido trifluoroacético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido trifluoroacético
Formula:
C₂HF₃O₂ MW: 114.02 g/mol Pto. Ebullición: 72 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 1.490 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004169 Núm. CAS: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8 I Índice Merck: 13,09754 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -15 °C |
Molar Mass | 114.02 g/mol |
Boiling Point | 72 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 141 hPa (20 °C) |
Density | 1.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (10 g/l, H2O) |