Trifluoroacetato de talio (III) ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Thallic trifluoroacetate
87913.04
87913.09
87913.18
87913.04EA
48
EUR
87913.04
87913.09
87913.18
Trifluoroacetato de talio (III) ≥95%
Trifluoroacetato de talio (III)
Purity: 95%
CAS No.: 23586-53-0
Molecular Formula: Tl(OOCCF3)3
Formula Weight: 543.42
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00000414
Formula:
C₆F₉O₆Tl MW: 543.43 g/mol Pto. Ebullición: 160 °C (1.5 mmHg) Pto. de fusión: 213 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000414 Núm. CAS: 23586-53-0 EINECS: 245-761-1 UN: 1707 ADR: 6.1 II |